Learn More
Honeywell™ FORCE (i)XTREM S3 Schuhe
Honeywell™ FORCE (i)XTREM S 3 Schuhe bestehen aus wasserfestem Vollleder.
Marke:  Honeywell™ 6246203-40/7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15826575
  • 128.00 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wasserabweisendes Vollleder mit Körnung
  • Ergonomischer Kragen und gepolsterte Zunge für optimalen Tragekomfort
  • Versteifung zur Vermeidung von Wasser- und Staubeindringungen
  • Atmungsaktives 3D-Futter
  • Derby-Style für eine bessere Passform in allen Größen
  • Zehenkappe metallfrei
  • Metallfreier Einsatz mit Antiperforation
  • Eingespritzte PU/Nitrilsohle
  • (i)NTELLIGENT Verschleißkontrolle
  • EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 S3 HRO HI CI SRC
Leder
Polyurethan und Nitril
Schwarz
40
Metallfrei