Learn More
Folinsäure Calciumsalz Pentahydrat, 95.0-105.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Folinic acid, calcium salt pentahydrate |
Namenshinweis | 95.0-105.0% |
Schmelzpunkt | 240.0°C to 250.0°C |
Farbe | Weiß-gelb bis Gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Merck Index | 15, 4249 |
Spezifische Drehung | + 14.30 |