Learn More
Thermo Scientific Chemicals Folsäure, 96-102 %, rein Artikelnummer.: 10398680
Thermo Scientific Chemicals Folsäure, 96-102 %, rein
Artikelnummer. 10398680
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10398680
Marke: Thermo Scientific Chemicals 216630500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-30-3
Summenformel C19H19N7O6
Molekulargewicht (g/mol) 441.4
MDL-Nummer MFCD00079305
InChI-Schlüssel OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Synonym folic acid, folate, pteroylglutamic acid, vitamin m, folacin, folacid, pteglu, vitamin b9, folvite, pteroyl-l-glutamic acid
PubChem CID 6037
ChEBI CHEBI:27470
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[(2-Amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentandisäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=CN=C3C(=N2)C(=O)N=C(N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Folic acid
Namenshinweis Pure
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Merck Index 15, 4248
Spezifischer Drehzustand + 20.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Spezifische Drehung + 20.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6mg/l (25°C). Other solubilities: soluble to about 1% in boiling water,soluble in diluted acids and alkalis,soluble in hot diluted hcl and h2so4,relatively soluble in acetic acid,phenol,pyridin,of alkali hydroxides and ca
Formelmasse 441.4
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Folsäure, 96-102 %, rein >