Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Gefaltete Handtücher
Artikelnummer. p-8000811
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22 x 42 cm
24 x 33 cm
25 x 21 cm
Lage:
2-lagig
3-lagig
Packungsgröße:
2000 Stück
3200 Stück
Artikelnummer. 10039530
Marke: ZVG Zellstoff Vertrieb™ 1554601
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie gefaltete Papierhandtücher von ZVG Zellstoff Vertrieb™ entweder im 2-lagig oder 3-lagig gefalteten Papierformat. Sie sind in verschiedenen Größen, Mengen und Farben erhältlich.
  • ZetForm™l Papierhandtuchsystem
  • Verschiedene Farben
  • Verschiedene Stärken
Spezifikation
Produkttyp Gefaltete Handtücher
Länge (metrisch) 22  cm
Breite (metrisch) 42  cm
Material Papier
Abmessungen (L x B) 22 x 42 cm
Lage 3-lagig