Learn More
Velp Scientifica™ Gekühlter Inkubator mit FOC 120E-Verbindung
Der Kühlthermostat der Klasse A+ garantiert mit einem Autotuning-System hervorragende Konnektivität und hohe Leistung bei der Temperaturregelung.
Marke: Velp Scientifica™ F10300540
1748.29 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25042" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermoregulierung und Stabilität
- Das automatische Thermoregulierungssystem gewährleistet optimale thermische Homogenität und Stabilität (± 0,5 °C)
- Wählbare Inkubationstemperatur und Arbeitsbereich von 3 °C bis 50 °C.
- Gleichmäßige Temperatur durch VELP Belüftungstechnologie
- Umweltfreundliches Kühlsystem mit Energieeffizienzklasse A+
- Niedrige Betriebskosten
Zuverlässig und einfach zu steuern
- Intuitive digitale Benutzeroberfläche mit drei Tasten für die einfache Einrichtung des Geräts
- Für bis zu 2 VELP Respirometer-Systeme (2 BSB-Sensorsysteme 6 oder 1 BSB-Sensorsystem 10)
- Interne Steckdosen zur Stromversorgung der Geräte
- Ständige Überwachung gemäß GLP (Gute Laborpraxis)
- Einstellbare Aufnahmezeit (bei Anschluss an VELP Ermes und TempSoft™)
- Optional TempSoft™ mit integrierter oberer/unterer Alarmschwelle
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- 120 Liter Gesamtvolumen
Überwachung mit Velp Ermes
- Mit der Echtzeitsteuerung der FOC-Verbindung können Sie die täglichen manuellen Aufgaben und repetitiven Vorgänge reduzieren
- Datenprotokollierung und Einblicke sind auf dem Gerät verfügbar , um die Produktivität und Reproduzierbarkeit zu erhöhen
- Durch sofortige Benachrichtigungen und Warnmeldungen können sich Anwender immer über den Status ihrer Analyse informieren
- Profitieren Sie von Software-Updates und sofortiger Ad-hoc-Unterstützung, ohne dass spezialisiertes technisches Personal erforderlich ist
Steuerung über die TEMPSoft™ Software
- Steuern von bis zu 10 FOC-Verbindungen gleichzeitig
- Einstellen von Arbeitsrampen (verschiedene Zeiten und Temperaturen) und dem gewünschten Sollwert
- Überwachen der internen Temperatur mit einem fest zugeordneten Diagramm
- Exportieren von Daten in mehrere Formate
- Speichern von Testdaten gemäß GLP (Gute Laborpraxis)
Spezifikation
10 kg | |
Weiß | |
109 l | |
Keine Beleuchtung | |
Keine | |
3°bis 50 °C | |
Metall | |
Nein | |
±0,5 °C | |
25 Monate | |
36 in. | |
760 mm | |
550 mm | |
79,4 lb. | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
CE-Konformitätserklärung | |
Nicht autoklavierbar | |
Kunststoff | |
3 | |
EU, Großbritannien optional | |
Digital, 3-stellig | |
1 | |
±0,5 °C | |
±0,5 °C | |
550 x 540 x 912 mm | |
912 mm | |
21,7 in. | |
330 mm | |
36 kg | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Gekühlter Inkubator mit FOC 120E-Verbindung > 109 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur