Learn More
Gibco™ FoamAway™ ist ein strahlungsbehandeltes Antischaummittel nicht tierischen Ursprungs
Artikelnummer. p-7075909
Click to view available options
Menge:
1 Beutel
2.5 L in a 5 L Bag
Packungsgröße:
1 Stück
2.50 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10478853
Marke: Gibco™ A1036902
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
FoamAway™ ist ein strahlungsbehandeltes Antischaummittel nicht tierischen Ursprungs
FoamAway™ ist ein gebrauchsfertiges strahlungsbehandeltes Antischaummittel nicht tierischen Ursprungs, das für hohe Leistung und Anwenderfreundlichkeit bei der Bekämpfung von Schaum in Ihrem Zellkultursystem entwickelt wurde. Es ist so vorverdünnt, vorsterilisiert und verpackt, dass eine direkte Verbindung mit Ihrem Bioreaktor ohne weitere Verarbeitung möglich ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht filtern.
Kulturtyp Suspensions-Zellkultur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
Produktlinie Gibco
Produkttyp Entschäumungsmittel
Phenolrot-Indikator Kein Phenolrot
Menge 1 Beutel
Versandbedingung Raumtemperatur
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 500 ml
Form Flüssig