Learn More
FMOC-O-tert-Butyl-L-Threonin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10696271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
1 g; Glasflasche
Artikelnummer. 10696271
Marke: Thermo Scientific Acros 265330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
CAS 71989-35-0
Schmelzpunkt 131.0°C to 134.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C23H27NO5
Strukturformel FMOC-NHCH(COOH)CH(CH3)OC(CH3)3
MDL-Nummer MFCD00077075
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand + 16.00 (24.00°C c=1,EtOAc)
Spezifische Drehung + 16.00
Synonym fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
InChI-Schlüssel LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
IUPAC-Name (2S,3R)-3-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)butanoate
Molekulargewicht (g/mol) 397.47
PubChem CID 6364643
Formelmasse 397.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feinflauschiges kristallines Pulver