Learn More
BRAND™ Trichter aus PP mit Innenrillen
Durch die Außenflügel kann während der Filtration Luft entweichen.
8.05 € - 76.90 €
Spezifikation
Material | PP (Polypropylen) |
---|---|
Winkel | 60° |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle Filtration |
Produkttyp | Trichter |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10528331
|
BRAND™
148235 |
100 mm |
8.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10190321
|
BRAND™
148245 |
180 mm |
20.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10180131
|
BRAND™
148215 |
45 mm |
76.90 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für gute chemische Beständigkeit
- Für schnelle Filtration
- Abgewinkelt um 60°
Spezifikation
PP (Polypropylen) | |
Durchscheinend | |
Trichter |
60° | |
Schnelle Filtration |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Trichter aus PP mit Innenrillen