Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Sulfate-Modified Microspheres, 0.02–4.0 μm
Perform flow cytometry, microscopy, HTS, and HCS with our FluoSpheres Sulfate-Modified Microspheres, featuring different bead diameters.
Marke: Molecular Probes™ F8852
448.40 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Easily perform flow cytometry, microscopy, HTS, HCS, and other laboratory applications using our extensive selection of FluoSpheres Sulfate-Modified Microspheres. These microsphere beads can be used in passive adsorption or active, covalent coupling of proteins, nucleic acids, and biomolecules for particle capture applications.
FluoSpheres Sulfat-modifizierte Mikrosphären sind mit unseren proprietären Fluoreszenzfarbstoffen beladen, was sie zu den hellsten verfügbaren Mikrosphären macht. Da die fluoreszierenden Farbstoffmoleküle nicht nur auf der Oberfläche, sondern in jeder Polystyrol-Mikrosphäre enthalten sind, sind die Farbstoffmoleküle vor vielen der Umweltwirkungen abgeschirmt, die zum Quenchen oder zur Photobleichung von exponierten Fluorophoren führen. Die Stabilität, Einheitlichkeit und Reproduzierbarkeit von FluoSpheres Mikrosphären sowie ihre umfangreiche Farbauswahl machen sie zu den bevorzugten Hilfsmitteln für Forschungs- und diagnostischen Assays, die Fluoreszenz verwenden.
Sulfatmodifizierte FluoSpheres Mikrosphären sind relativ hydrophobe Partikel, die passiv und nahezu irreversibel nahezu jedes Protein adsorbieren, einschließlich Albumin, IgG, Avidin und Streptavidin.
Wichtigste Anwendungen von FluoSpheres Sulfat-modifizierten Mikrosphären
• Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
• Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
• Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
• Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
Spezifikationen von FluoSpheres Sulfat-modifizierte Mikrosphären für F8845, F8848, F8852, F8853 und F8859:
• Etikett (Anregung/Emission): Gelb-grün (505/515)
• Nenndurchmesser der Beads: 0,02, 0,2, 1,0, 2,0 und 4,0 µm
• Kupplungsfläche: Sulfat
• Feststoffe: 2 %
Spezifikationen von FluoSpheres Sulfat-modifizierten Mikrosphären für F8851 und F8858:
• Rot (580/605)
• Nenndurchmesser der Beads: 1,0, 4,0 µm
• Kopplungsfläche: Sulfat
• Feststoffe: 2 %
FluoSpheres fluoreszierende Mikrosphären sind potenziell empfindlicher als kolorimetrische Methoden in den meisten, wenn nicht allen, derzeit verwendeten großen diagnostischen Testsystemen auf Mikrosphärenbasis, einschließlich Mikrosphären-Agglutinationstests, Filtertrenntests, ELISA-Methoden zur Partikelerfassung und Zwei-Partikel-Sandwichtechniken.
FluoSpheres Sulfat-modifizierte Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latex-Partikel genannt) werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen. Während des gesamten Herstellungsprozesses werden alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass die Mikropartikel frei von Kontaminationsmitteln gehalten werden. Das Endprodukt wird als Suspension in Reinstwasser verkauft, in den meisten Fällen mit 2 mM Azid oder 0,02 % Thiomersal als Konservierungsmittel.
Es stehen andere Oberflächenmodifikationen zur Verfügung, um die Kupplung verschiedener Moleküle und Proteine an die Oberfläche der Beads zu erleichtern, einschließlich FluoSphere Amin- und Carboxylat-modifizierten Mikrosphären.
Auswahl für ungefärbte Mikrosphären
Wir bieten auch Hunderte von Optionen für ultrasaubere tensidfreie Mikrosphären für Forschung und kommerzielle Anwendungen an.
Kundenspezifische Mikrosphären
Auf Anfrage bereiten wir kundenspezifische Mikrosphären zu. Beispielsweise können FluoSpheres Sulfat-modifizierte Mikrosphären-Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Spezifikation
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Zellanalyse | |
Mikrokugel | |
Raumtemperatur | |
10 ml |
Gelbgrün | |
Polystyrol | |
FLUOSPHERES™ | |
Sulfat | |
1 μm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.