Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 10 μm, red fluorescent (580/605), for blood flow determination
FluoSpheres™ Mikrosphären aus Polystyrol, 10 μm, rot fluoreszierend (580/605), zur Blutflussbestimmung
Marke:  Molecular Probes™ F8834
Artikelnummer. 11524846
  • 658.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrareinem Polystyrol hergestellt und sind einer breiten Palette an proprietären Farbstoffen beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die in der Regel wenig oder gar kein Photobleaching aufweisen, selbst wenn sie mit der intensiven Beleuchtung angeregt werden, die für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlich ist.
FluoSpheres™ Mikrosphären im Bereich von 10–15 μm wurden speziell für regionale Blutflussstudien in Geweben und Organen entwickelt. Üblicherweise werden die Mikrosphären für diese Arten von Studien an den gewünschten Stellen im Kreislaufsystem injiziert und schlussendlich in die Kapillaren eingebracht, wo sie extrahiert werden und die Fluoreszenz quantifiziert werden kann. Die Verwendung fluoreszierender Mikrosphären beseitigt die Strahlungsgefahren und Entsorgungsprobleme, die mit radioaktiv markierten Mikrosphären verbunden sind. Bei guter spektraler Korrektur können bis zu sieben oder mehr gleichzeitig zirkulierende FluoSpheres™ Mikrosphären voneinander unterschieden werden. Mikrosphären, die in Gewebe und Organe perfundiert oder injiziert wurden, behalten ihre Fluoreszenz auch nach einer seriellen histologischen Sektionierung. Unsere FluoSpheres™ Mikrosphären zur Bestimmung des Blutflusses, die in elf unterscheidbaren Fluoreszenzfarben erhältlich sind, sind auch mit Blutflussanalysatorsystemen kompatibel, die eine automatisierte Extraktion und Analyse durchführen.
FluoSpheres™ Mikrosphären – Technische Daten:
  • Markierung (Ex/Em): Rot fluoreszierend (580/605)
  • Nenndurchmesser der Beads: 10 μm
  • Kopplungsoberfläche: Carboxylat
    Merkmale der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
    Carboxylat-modifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an Carboxylsäurependents auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Kopplung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.
    Auswahloptionen für FluoSpheres™ fluoreszierende Mikrosphären
    Zusätzlich zu den Mikrosphären für Blutflussstudien bieten wir auch ein Gesamtangebot an fluoreszierenden Mikrosphären-Produkten. Unter diesen Produkten finden Sie Beads mit diesen Auswahlmöglichkeiten:
  • Zehn fluoreszierende Farben
  • Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm
  • Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
  • Mikrosphären, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
    Auswahl an ungefärbten Mikrosphären
    Wir haben auch Hunderte von Wahlmöglichkeiten für UltraClean™ Tensidfreie Mikrosphären für Forschung und kommerzielle Anwendungen im Angebot.
    Wir stellen individuelle Mikrosphären-Produkt für Sie her
    Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000-zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    3,6 x 106 Beads⁄ml
    Rot
    Mikrokugel
    10 mL
    10 μm
    Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
    Polystyrol
    FLUOSPHERES™
    Raumtemperatur