Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Amine-Modified Microspheres, 0.2 μm, yellow-green fluorescent (505/515), 2% solids
Artikelnummer. 11564836
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11564836
Marke: Invitrogen™ F8764
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
FluoSpheres™ Aminomodifizierte Mikrosphären, 0,2 μm, gelb-grün fluoreszierend (505/515), 2 % Feststoffe
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen. Es stehen verschiedene Oberflächenmodifikationen zur Verfügung, um die Kupplung verschiedener Moleküle und Proteine an die Oberfläche der Beads zu erleichtern.
FluoSpheres™ Mikrosphären – Spezifikationen
  • Markierung (Anregung/Emission): Gelb-grün (505/515)
  • Nenndurchmesser der Beads: 0,2μm
  • Kopplungsoberfläche: Amin
  • Feststoffe: 2 %
    Eigenschaften der verschiedenen FluoSpheres™ Kupplungsoberflächen
  • Carboxylat-modifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte anhängender Carboxylsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Kupplung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC
  • Sulfat FluoSpheres™ Beads sind relativ hydrophobe Partikel, die passiv und nahezu irreversibel fast jedes Protein adsorbieren, einschließlich Albumin, IgG, Avidin und Streptavidin
  • Aldehyd-Sulfat FluoSpheres™ Beads haben zusätzliche Aldehydgruppen an der Oberfläche, die für die Reaktion mit Proteinen und anderen Aminen unter sehr milden Bedingungen entwickelt wurden.
  • Amin-modifizierte FluoSpheres™ Beads können mit einem wasserlöslichen Carbodiimid an ein großes Spektrum aminreaktiver Moleküle gekuppelt werden, z. B. den Succinimidyl-Estern und Isothiocyanaten von Haptenen und Medikamenten oder den Carboxylsäuren von Proteinen
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
    Auswahl für FluoSphere™ Fluoreszenzmikrosphären
    Zu unserem Komplettangebot an Fluoreszenzmikrosphären-Produktengehören Beads mit diesen Variationen:
  • Zehn fluoreszierende Farben
  • Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1μm, 0,2μm, 0,5μm, 1,0μm, 2,0μm, 4,0μm, 10,0μm und 15,0μm
  • Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
  • Mikrosphären, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt werden
    Auswahl für ungefärbte Mikrosphären
    Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für Ultraclean™ tensidfreie Mikrosphären für Forschung und kommerzielle Anwendungen an.
    Wir erstellen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie
    Wir bearbeiten auf Anfrage kundenspezifische Bestellungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
    Farbe Gelb-Grün
    Material Polystyrol
    Produkttyp Mikrokugel
    Produktlinie FLUOSPHERES
    Menge 5 mL
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Oberflächenmodifikation Amin
    Durchmesser (metrisch) 0,2 μm