Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 1 μm
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Marke:  Merck FALP01300
354.64 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10014830
  • 394.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.) Anwendungen: Fluorophor™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Weiß
PTFE
Unsteril
Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln, Klärfiltration von Alkohollösungen, UV-Spektroskopie.
Hydrophob
100/Packung
Hydrophob
13 mm
3 psi
Siebfilter
1,0 μm
100 ml/min x cm2
16,0 l/min/cm2
100Pack
Filtermembranen
13 mm