Learn More
Novus Biologicals™ Fluoromount
Applications: Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Marke: Novus Biologicals™ NB900-66726
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-ParaffinRecommended Storage
Store at room temperature
Spezifikation
Fluoromount Mounting Media | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Fluoromount > Fluoromount Mounting Media; 25mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur