Learn More
VACUUBRAND™ O-Ring aus Fluorelastomer
Durchmesser: 28 mm
Marke:  VACUUBRAND™ 20635628
Artikelnummer. 15410010
  • 31.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
28 mm
Je 1
2,5 mm
O-Ring
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
VACUUBRAND™ O-Ring aus Fluorelastomer > 28 mm