Learn More
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15266695
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15266695
Marke: Gibco™ A1896702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses von Fluorophoren. Gibco™ FluoroBrite™ DMEM wird zur Verbesserung des Fluoreszenzsignals während der Bildgebung lebender Zellen verwendet und erhält die Zellgesundheit.
  • Verfügt über eine Hintergrund-Fluoreszenz, vergleichbar mit der von PBS und 90 % niedriger als bei standardmäßigem phenolrot–freiem DMEM
  • Formuliert, um die erforderlichen Nährstoffe für die routinemäßige Zellkultur aufzunehmen, wenn sie mit 10 % fötalem Kälberserum und 4 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement ergänzt werden
  • Hilft beim Umgang mit schwachen Fluorophoren, ohne Zellschäden, Photobleaching oder unerwünschte Veränderungen der Zellgesundheit in der Live-Zellfluoreszenzmikroskopie zu verursachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Serum Level Standard-Serumzugabe
Sterilität Steril gefiltert
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Menge 10 x 500 mL
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). Vor Licht schützen.