Learn More
Falcon™ 24- und 96-Multiwell FluoroBlok™ Zellkultureinsätze und Begleitplatten
GREENER_CHOICE
Blocklichtübertragung vereinfacht den Nachweis von migrierenden fluoreszierend markierten Zellen. Falcon™ FlouroBlok™ Durchlässige Träger mit 24-Well-Platten sind mit einer einzigartigen, lichtdichten PET-Membran ausgestattet. Muss mit Falcon™ 24-Well-Zubehörplatte verwendet werden.
Marke:  Falcon™ 351151
466.45 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10375911
  • 491.00 € / 48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die gefärbte mikroporöse ET-Membran blockiert effizient die Lichtdurchlässigkeit im Bereich von 400 bis 700 nm
  • Fluoreszierend markierte Zellen in der oberen Kammer des Einsatzes werden durch die Corning™ FluoroBlok™ Membran unsichtbar gemacht
  • Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
  • Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
  • Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
  • Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
  • Pfade für die Stammzelldifferenzierung
  • Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
  • Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
  • Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
HINWEIS: Einzelne Einsätze müssen mit Falcon Begleitplatten für Zellkultureinsätze verwendet werden, um die Einsätze in den Wells richtig zu positionieren.  Diese Platten passen genau auf den Corning FluoroBlok 24-Multiwell Einsatz. Die Corning FluoroBlok 96-Multiwell Einsätze verwenden die mitgelieferten quadratischen Aufnahmeplatten. Diese Platten müssen für die Durchführung des Assays, die Markierung und das Lesen von Proben verwendet werden, um zuverlässige Assay-Ergebnisse zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur-Einsatz, 3 μm Porengröße
PET
Zellkultur
24
48/Karton
3 μm
0,65 cm
0,3 cm2
Steril
Multi-Well-Einsatzsystem
Falcon™ 24-Well TC-behandelte permeable Trägerhilfsplatte aus Polystyrol für Zellen
1/Packung
Polyethylen-Terephthalat