Learn More
Falcon™ 24- und 96-Multiwell FluoroBlok™ Zellkultureinsätze und Begleitplatten
Blocklichtübertragung vereinfacht den Nachweis von migrierenden fluoreszierend markierten Zellen. Falcon™ FlouroBlok™ Durchlässige Träger mit 24-Well-Platten sind mit einer einzigartigen, lichtdichten PET-Membran ausgestattet. Muss mit Falcon™ 24-Well-Zubehörplatte verwendet werden.
Marke:  Falcon™ 351150
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10132371
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die gefärbte mikroporöse ET-Membran blockiert effizient die Lichtdurchlässigkeit im Bereich von 400 bis 700 nm
  • Fluoreszierend markierte Zellen in der oberen Kammer des Einsatzes werden durch die Corning™ FluoroBlok™ Membran unsichtbar gemacht
  • Migrierte Zellen sind nicht mehr von der Lichtquelle abgeschirmt und können mit einem Fluoreszenzplattenleser oder einem inversen Fluoreszenzmikroskop leicht erkannt werden
  • Bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Anwendungen
  • Untersuchen Sie ein breites Spektrum an Zelltypen und Aktivitäten wie:
  • Entzündungen mit neutrophilen Granulozyten, Messung der transepithelialen und transendothelialen Migration, Analyse der Blut--Hirn-Schranke, dendritische Zellen und Makrophagen
  • Pfade für die Stammzelldifferenzierung
  • Screening auf populationsspezifische neuronale Motogene
  • Migration von normalen, transformierten und transfizierten Zellen
  • Chemoinvasion-Assays, Arzneimittelforschung
HINWEIS: Einzelne Einsätze müssen mit Falcon Begleitplatten für Zellkultureinsätze verwendet werden, um die Einsätze in den Wells richtig zu positionieren.  Diese Platten passen genau auf den Corning FluoroBlok 24-Multiwell Einsatz. Die Corning FluoroBlok 96-Multiwell Einsätze verwenden die mitgelieferten quadratischen Aufnahmeplatten. Diese Platten müssen für die Durchführung des Assays, die Markierung und das Lesen von Proben verwendet werden, um zuverlässige Assay-Ergebnisse zu erzielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Yes
0,3 cm2
Steril
24
1 μm
0.65 cm
Cell Culture Insert; 1 μm pore size
Polystyrol
Zellkultur-Einsatz
Falcon™ 24-Well TC-behandelte permeable Trägerhilfsplatte aus Polystyrol für Zellen
Polyethylen-Terephthalat