Learn More
Cytiva Superloop aus Fluorkunststoffen/Fluorkautschuk/Glas
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beskrivning
- Superloop kann in Verbindung mit 7-Anschluss-Ventilen verwendet werden.
- Die patentierten Geräte ermöglichen die kontrollierte Beladung großer Proben, entweder in Form mehrerer kleiner Injektionen oder durch eine einzelne große Injektion.
- Sie können auch zum Einspritzen von Impulsen einer speziellen Pufferlösung verwendet werden.
- Flexibel: Zum Injizieren großer oder kleiner Probenvolumina.
- Hohe Reproduzierbarkeit und Rückgewinnung (Recovery).
- Keine Gradientenverdünnung mit interner beweglicher Dichtung.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Superloop |
| Material | Fluorkunststoff, Fluorkautschuk, Glas |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering