Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max grüne und rote trockene fluoreszierende Partikel
Artikelnummer. 11895062 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Nenndurchmesser (metrisch):
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Menge:
1 g
5 g
Farbe:
Grün
Rot
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11895062
Marke: Thermo Scientific™ 359
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Thermo Scientific trockene fluoreszierende Polymer-Mikrosphären sind Suspensionen aus innen gefärbten Mikrosphären und gewährleisten helle, kontrastreiche Farben.
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen und roten trockenen, fluoreszierenden Partikeln, Polymer-Partikel, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben liefern.
Diese Fluoro-Max Green und Red Dry Fluorescent Particles werden aus Polystyrol gefertigt und haben eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C). Sie lassen sich mit einem epifluoreszierenden Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, fluoreszierenden Spektrophotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen. Zusätzlich lassen sie sich per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und dienen nur zu Referenzzwecken. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe hängen ab von ihrer jeweiligen Konzentration und ihrer physischen Umgebung. Die exakten Maximalwerte für Anregung und Emission können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Kann geringe Mengen Detergen enthalten
Inhalt und Lagerung Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Staubschutzmaske empfohlen.
Inhalt Trockene gefärbte Polystyrol(DVB)-Mikrosphären
Farbe Grün
Material Polystyrol-Divinylbenzol (PS-DVB)
Produkttyp Fluoreszierende Partikel
Farbstofftyp Firefli fluoreszierendes Grün (468/508 nm)
Enthält Paketeinleger
Anzahl Zellen 5,28 x 106/Gramm
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 1 g
Brechungsindex 1,59 bei 589 nm (25 °C)
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Gleichförmigkeit <7%
Mittlerer Durchmesser (metrisch) 70 μm
Nenndurchmesser (metrisch) 70 μm
Durchmesser (metrisch) 70 μm