Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max gefärbte grüne wässrige fluoreszierende Partikel
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit für Analysemethoden mit grünen, wässrigen, fluoreszierenden Partikeln.
Marke:  Thermo Scientific™ G0200B
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11898383
  • 964.00 € / 60 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie die Empfindlichkeit und Nachweisbarkeit von Analysemethoden mit Thermo Scientific™ Fluoro-Max grünen wässrigen fluoreszierenden Partikel, Mikrosphären-Suspensionen, die im Inneren gefärbt sind und helle, kontrastreiche Farben bieten.
Fluoro-Max fluoreszierende Partikel emittieren helle und unterschiedliche Farben, wenn sie mit Licht kürzerer Wellenlängen beleuchtet werden, was ihren Kontrast und ihre Sichtbarkeit im Verhältnis zu Hintergrundmaterialien verbessert. Diese innen gefärbten Polymerpartikel nehmen den Farbstoff über den Firefli™ Prozess in der gesamten Polymermatrix auf. Diese Methode erzeugt helle fluoreszierende Farben, minimiert Fotobleichung und verhindert das Ausbluten von Farbstoff in wässrigen Medien.
Eigenschaften:
  • Aus Polystyrol (PS) gefertigt, das eine Dichte von 1,05 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,59 bei 589 nm (25 °C) hat
  • Wässrige Suspensionen werden als einprozentige (1 %) Feststoffe abgepackt.
  • Diese Partikel lassen sich mit einem Epifluoreszenz-Mikroskop, Konfokalmikroskop, Fluorometer, Fluoreszenz-Spektralphotometer oder Fluoreszenz-aktivierten Zellensortierer nachweisen.
  • Sie lassen sich auch per Mineralleuchte oder Schwarzlicht (UV) nachweisen.
Hinweis:
Die Spektraldaten sind lediglich angenähert und nur für Referenzzwecke geeignet. Die spektralen Eigenschaften der Farbstoffe sind abhängig von ihrer Konzentration und der physikalischen Umgebung. Die exakten Anregungs- und Emissionsmaxima können je nach Größe und Zusammensetzung der Partikel variieren.
Empfohlen für:
  • Filterprüfung
  • Durchflusskontrolle
  • Biologische Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geringe Mengen oberflächenaktiver Substanzen zur Unterdrückung von Agglomeration und Verbesserung der Stabilität
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse.
Grün
Fluoreszierende Partikel
Paketeinleger
60 mL
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
2,0 μm
2,0 μm
1 % Fest
Gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Polystyrol
Firefli™ Fluoreszierendes Grün (468/508 nm)
1.05g/cm ³
1,59 bei 589 nm (25 °C)
<5%
2,0 μm