Learn More
Mettler Toledo™ Membran-Kit Fluorid, Modul für ISE
Marke: Mettler Toledo™ 51340008
570.60 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
In Gold Fluorid ISE | |
Festkörpermembran | |
0 °C bis 80 °C | |
4 bis 10 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
17Minuten
19Sekunden
34 - Mehrere Hersteller