Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceinisothiocyanat, Isomer 1, 95 %
Artikelnummer. 11337346
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 11337346
Marke: Thermo Scientific Chemicals L09319.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Fluorescein isothiocyanate is used as fluorescent labeling reagent for proteins and for rapid identification of pathogens in fluorescent antibody technique. It is also used as a reagent for microsequencing of proteins and peptides (HPLC). On celite it is used for the labeling of fibrinogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluoresceinisothiocyanat wird als fluoreszierendes Kennzeichnungsreagenz für Proteine und zur schnellen Identifizierung von Pathogenen in fluoreszierender Antikörpertechnik verwendet. Es wird auch als Reagenz für die Mikrosequenzierung von Proteinen und Peptiden (HPLC) verwendet. Auf Celit wird es zur Kennzeichnung von Fibrinogen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in DMSO, Ethanol, Methanol, DMF und Aceton
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3326-32-7
Summenformel C21H11NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 389.381
MDL-Nummer MFCD00005063
InChI-Schlüssel MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC-Name 3',6'-Dihydroxy-6-Isothiocyanatospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein isothiocyanate
Namenshinweis isomer 1
Schmelzpunkt >360°C
Menge 50 mg
Beilstein 1407295
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in DMSO,ethanol,methanol DMF and acetone
Formelmasse 389.39
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein isothiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: soap