Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 NW Calcium Assay Kit
Artikelnummer. p-7075901
Click to view available options
Menge:
100 Mikrotiterplatte(n)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10266762
Marke: Molecular Probes™ F36206
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fluo-4 NW Calcium-Assay-Kit
* Fluo-4 NW (No-Wash) Calcium-Assay-Kits bieten eine vereinfachte Methode zum Nachweis von intrazellulärem Calcium ohne die Notwendigkeit eines Quencher-Farbstoffs oder eines Waschschritts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calciumassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Menge 100 Mikrotiterplatte(n)
Versandbedingung Raumtemperatur