Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 NW Calcium Assay Kit
Artikelnummer. 10135132
Click to view available options
Menge:
100 Mikrotiterplatte(n)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10135132
Marke: Molecular Probes™ F36205
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Fluo-4 NW Calcium-Assay-Kit
* Fluo-4 NW (No-Wash) Calcium-Assay-Kits bieten eine vereinfachte Methode zum Nachweis von intrazellulärem Calcium ohne die Notwendigkeit eines Quencher-Farbstoffs oder eines Waschschritts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kalzium-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Menge 100 Mikrotiterplatte(n)
Versandbedingung Raumtemperatur