Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit
Artikelnummer. 10033614
Click to view available options
Menge:
100 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10033614
Marke: Molecular Probes™ F10472
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit
Das Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit ist ein homogener fluoreszenter Calcium-Assay mit den folgenden Merkmalen:
1. Diffundiert auf einfache Weise in Zellen
2. Erzielt ein breites Assay-Fenster, und
3. Unterdrückt die vom Calcium-Indikator in Komplettmedien generierte Hintergrundfluoreszenz bei gleichzeitig geringer bis keiner Auswirkung auf die spezifische zelluläre Fluoreszenz
Durch diese hochentwickelte Rezeptur kann der Assay ausgeführt werden, indem er ohne zusätzliche Arbeitsschritte in das serumhaltige Medium gegeben wird. Fluo-4 Direct™ ist das dritte Produkt in der Fluo-4-Familie von Calcium nachweisenden Reagenzien. Fluo-4 AM und Fluo-4 NW erfordern beide vor dem Assay-Nachweis ein Entfernen des Mediums, wobei Fluo-4 NW den Vorgang vereinfacht durch das Hinzufügen des PowerLoad™ Reagenzes für erleichterte Zelldiffusion. Das Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Kit ähnelt Fluo-4 NW insofern, als dass es PowerLoad™ für ein einfacheres Diffundieren in Zellen enthält; es unterscheidet sich aber dadurch, dass es in Gegenwart von Komplett-Kulturmedien verwendet werden kann und es die Hintergrundfluoreszenz ohne Beeinträchtigung der im Assay erzeugten spezifischen zellulären Fluoreszenz effizient unterdrückt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung •100 ml Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Reagenz (Komponente A)
• 2 × 77 mg Probenecid (Komponente B)
• 200 ml Fluo-4 Direct™ Calcium-Assay-Puffer (Komponente C)
Bei ≤-20 °C lagern Trocken und lichtgeschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calciumassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
Produkttyp Calcium – Assay-Kit
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Emission Sichtbar
Form Pulver
Modifikation Chemikalien
Produktlinie Molecular Probes
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Zellkern, Organellen, Zytoplasma