Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flunixin-Meglumin
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flunixin-Meglumin |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeit | Löslichkeit aq. soln.: Löslich. Andere Löslichkeiten: Löslich in DMSO und Methanol |
| Schmelzpunkt | 135,0 bis 137,0 °C |
| Formelmasse | 491,46 |
| InChI-Schlüssel | MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N |
| SMILES | CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC1=C(NC2=NC=CC=C2C(O)=O)C=CC=C1C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol; 2-{[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 491.46 |