Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycolat-Flüssigmedium mit Indikator, Dextrose Medium
Reduzieren Sie die Vorbereitungszeit bei der Isolierung aerober, anaerober und mikroaerophiler Organismen mit diesem Flüssigmedium in Formaten, die internationale Branchenrichtlinien erfüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ R112641
183.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17799438
  • 189.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Thioglycolat-Flüssigmedium mit Indikator, Dextrose Medium zur Anzucht und Isolierung aerober, anaerober und mikroaerophiler Organismen.
  • Für Sterilitätstests gemäß USP (United States Pharmacopeia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: AOAC, BAM, COMPF, USP.
Vereinigte Staaten
Mikrobiologische Medien
SB
Fluid Thioglycollate Medium
10/Packung
Dokumentation
Instructions
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer247452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberR112641
Chargennummer237741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberR112641
Chargennummer222843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberR112641
Chargennummer216396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberR112641
Chargennummer198511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog NumberR112641
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Thioglycolat-Flüssigmedium mit Indikator, Dextrose Medium > SB – 100 ml; 10/Packung