Learn More
Fluconazole, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18742664
Click to view available options
Menge:
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Triazole antifungal agent
Triazole antifungal agent. Effective against Candida strains in vitro and in vivo.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluconazole
CAS 86386-73-4
Summenformel C13H12F2N6O
Menge 50 mg
Synonym fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
InChI-Schlüssel RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
IUPAC-Name 2-(2,4-difluorphenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 306.277
PubChem CID 3365
ChEBI CHEBI:46081
Formelmasse 306.27
Reinheit (%) >98%