Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flucloxacillin, Natriumsalz, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flucloxacillin, sodium salt |
Typ | Flucloxacillin Sodium Salt |
Schmelzpunkt | 176.0°C to 178.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verlust bei Trocknung | 4.5% max. |
Spezifische Drehung | +158° to +168° (20°C, 589nm) (c=1, water) On dry substance |
Menge | 1 g |
Flammpunkt | >110°C |
Siedepunkt | 677,0 °C |
IUPAC-Name | Natrium-N-[(2S,5R,6R)-2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-yl]-3-(2-chlor-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboximidat |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Flucloxacillin, sodium salt
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.