Learn More
Molecular Probes™ Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit
Artikelnummer. 15318535
Click to view available options
Menge:
6 x 2 ml
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15318535
Marke: Molecular Probes™ F13839
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit
Das Flow Cytometry Sub-micron Particle Size Reference Kit bietet sechs Größen grün fluoreszierender Beads (in Durchmessern von 0,02 μm bis 2,0 μm), in Einzelfläschchen verpackt. Alle Beads haben die gleiche Größe. Die grün fluoreszierenden Farbstoffe befinden sich innerhalb der Beads, wodurch diese heller und photostabiler sind als herkömmliche oberflächengefärbte Beads.
Diese Größenstandards können dazu beitragen, kleine Biopartikel wie Exosome, Bakterien und Viren in experimentellen Proben nachzuweisen. Dieses Kit lässt sich auch als Hilfsmittel zur Überprüfung der Geräteleistung und zum Festlegen von Parametern einsetzen, die für die Analyse von Partikeln im Submikrometerbereich geeignet sind:
  • Grenze der Partikelgrößenauflösung und dynamischer Bereich
  • Empfindlichkeit von Photomultiplier-Röhren mit Vorwärts- und Seitenstreuung
  • Stärke der Grundgeräusche eines Geräts
  • Laser- und optische Ausrichtung und Stabilität
  • Stabilität des Fluidiksystems
    Die Bead-Durchmesser werden durch Transmissionselektronenmikroskopie nachgewiesen, und die Beads werden als 2 ml-Suspensionen mit einer Dichte von ca. ∼1 × 106 Beads/ml geliefert.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Durchmesser (metrisch) 0,02, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 μm
    Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern. NICHT EINFRIEREN.
    Menge 6 x 2 ml
    Farbe Grün
    Produkttyp Partikelgrößen-Referenzkit für die Durchflusszytometrie