Learn More
Thermo Scientific™ Vanquish™ Lightpipe™ Diagnosezelle für den Vanquish™ Diodenarraydetektor HL
Artikelnummer. 16289270 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
LightPipe Diagnosezelle
Typ:
Diagnosezelle
Artikelnummer. 16289270
Marke: Thermo Scientific™ 6083.0300
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Erzielen Sie ein herausragendes Leistungsverhalten beim Signal-Rausch-Verhältnis und eine Verringerung von störendem RI und thermischen Effekten mithilfe dieser Flusszellen für den Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarraydetektor.
Der komplett neu aufgebaute Thermo Scientific™ Vanquish™ Diodenarraydetektor (DAD) HL integriert Thermo Scientific™ LightPipe™ Flusszellen. Diese liefern Ihnen durch die Kombination aus sehr geringem Basislinienrauschen, einem sehr langen Lichtweg und minimaler Peak-Dispersion ein ausgezeichnetes Signal-Rausch-Verhältnis (S/N). Der besonders breite dynamische Bereich ist ideal für den gleichzeitigen Nachweis von hochkonzentrierten Hauptverbindungen und von Verunreinigungen in Spurenkonzentrationen geeignet. Ein störender Brechungsindex (RI) und thermische Effekte werden auf ein Minimum reduziert, um eine geringere Basisliniendrift und somit eine zuverlässigere Peak-Integration zu erzielen.
Außerordentlich hohe Flusszellen-Standards für eine Vielzahl von Anwendungen
Standard-Flusszelle:
  • Volumen: 2 µl (beleuchtet), 0,8 µl (Dispersion)
  • Druckgrenzwert der Flusszelle: 6 MPa (60 bar, 870 psi)
Hochempfindliche Flusszelle:
  • Volumen: 13 µl (beleuchtet), 4,0 µl (Dispersion)
  • Druckgrenzwert der Flusszelle: 6 MPa (60 bar, 870 psi)
Spezifikation
Beschreibung LightPipe Diagnosezelle
Zur Verwendung mit (Geräte) Vanquish Diodenarray-Detektor HL
Typ Diagnosezelle
Produktlinie LightPipe