Learn More
Florisil (100 bis 200 Mesh), J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15588784
Florisil (100 bis 200 Mesh), J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588784
500 g, Poly
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly
Artikelnummer. 15588784
Marke: Avantor J.T.Baker M36907
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Florisil (100-200 mesh)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
CAS 1343-88-0
Menge 500 g
Summenformel MgO3Si
Verpackung Poly
Synonym Aktiviertes Magnesiumsilikat; synthetisches Magnesia-Kieselgel, Synthetisches Magnesium-Kieselgel
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
Formelmasse 100.38
Name des Produkts
Florisil (100 bis 200 Mesh), J.T. Baker™ >