Learn More
Memmert™ Flexibler Pt100 für Kammer oder Beladung, Anzeige- und Atmocontrol-kompatibel, für Un30Pa
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Messung der Beladungs-/Kammertemperatur
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
4-poliges Verbindungsstück zur Temperaturaufzeichnung
- Kann in der Kammer oder in der Beladung positioniert werden.
- Mit 4-poligem Steckverbinder gemäß NAMUR NE 28 für externe Temperaturaufzeichnung (Beanspruchungstemperatur) max. 3 Sensoren
- Zur Verwendung in Memmert™ Universal-Öfen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sekundärer/zusätzlicher PT 100-Sensor (insgesamt bis zu 3 anschließbar) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Modelle VO, VOcool, HCP, TTC, CTC, U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, 108 |
| Typ | Temperatursensor |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der Beladungs-/Kammertemperatur |