Learn More
Digi-Sense™ Flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht
Artikelnummer. 11801375 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
– 150 bis 100 °C
– 150 bis 1100 °C
– 150 bis 148 °C
– 150 bis 204 °C
– 150 bis 427 °C
– 150 bis 649 °C
– 200 bis 311 °C
– 250 bis 1100 °C
–150 bis 1093 °C
-150° to +482°C
Modell:
Abnehmbare Thermocouple-Sonde, 4 in., Penetration, Grnd, Typ K
Flexible Thermocouple-Sonde für hohe Temperaturen, Typ K,12 in.
Hochtemperatur-Keramikfaserisolierter Mini-Anschl.-Exp Typ K
Kompakte Oberflächensonde Typ K 4.5 in., Mini Conn Exp 5 ft. Kabel aus Glasfaser/SS
Kompakte Penetrations-Thermocouple-Sonde, 2.5 in. Länge, Grnd, Typ K
Kompakte Penetrations-Thermocouple-Sonde, 2.5 in., Grnd, Typ K
Kompakte Thermocouple-Sonde, 4.5 in., Grnd, Typ K
Rohr-Ftg. Sonde Typ K, SS-Griff, Mini Conn
Rohrstopfensonde Typ K SS 1/4 in. NPT(M) Mini Conn
Schlauchklemmensonde Mini, Typ K, Conn GRD 10 ft. gewebtes Kabel aus SS
Standardsonde, Typ K, Mini Conn, 5 in., Spitzendurchmesser .093, GRD, 5 ft. Kabel
Standardstiftsonde, Typ K, 4 in., Mini Conn
Thermocouple-Sensor, Typ K
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11801375
Brand: Digi-Sense™ 0851466
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mit diesen Sonden lassen sich Messwerte und Temperaturgenauigkeit bei verschiedensten Anwendungen optimieren. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht eignen sich optimal für Hochtemperaturmessungen und können für Flüssigkeiten, Gase und halbfeste Stoffe eingesetzt werden.
Mit diesen Sonden lassen sich Messwerte und Temperaturgenauigkeit bei verschiedensten Anwendungen optimieren.Cole-Parmer™ Digi-Sense™ flexible Thermoelementsonden mit isoliertem Draht eignen sich optimal für Hochtemperaturmessungen und können für Flüssigkeiten, Gase und halbfeste Stoffe eingesetzt werden.
Alle isolierten Drahtsonden enthalten ein gerades, isoliertes Kabel ohne Griff. Isolierte Sonden aus Glasfaser und Keramik haben freiliegende Übergänge und eignen sich zum Einsatz für Hochtemperaturanwendungen. Sonden mit freiliegenden Übergängen werden nicht für die Verwendung mit wässrigen Lösungen empfohlen, da die freiliegenden Verbindungen der Sonden vom Typ J rosten, wenn sie Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
  • Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb, Typ T blau und Typ E violett.
  • Isolierte Drahtsonden aus Keramikfaser für Hochtemperaturmessungen.
  • Allzwecksonden sind für den Einsatz mit Flüssigkeiten, Gasen und Halbzeugen konzipiert.
  • ABS-Griffe verfügen über eine leichte Bauweise für einfache Handhabung und Langlebigkeit
  • Die Sondengriffe verfügen über eine Zugentlastungsfeder, die die Kabelverbindung vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen und Ziehen schützt
Specifications
Zertifizierung/Konformität ANSI
Zur Verwendung mit (Geräte) Temperature Meters
Temperatur (metrisch) – 150 bis 649 °C
Typ Thermoelement-Sonde
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schwierig zu erreichende Orte oder Anwendungen mit niedrigen Temperaturen
Enthält 5 ft. Fiberglass / SS Cable
Modell Kompakte Oberflächensonde Typ K 4.5 in., Mini Conn Exp 5 ft. Kabel aus Glasfaser/SS
Länge (angloamerikanisch) 4.5 in.
Länge (metrisch) 12.06 cm