Learn More
Asecos™ Flexible Abluftleitungen
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Flexible Abluftleitungen
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Exhaust Fans |
| Produkttyp | Flexible Abluftleitungen |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 7.95 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 75 mm |