missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Flex-Column™ Economy-Säule aus Borosilikatglas
Marke: Kimble Chase™ 420400-0750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
7 mm | |
Ionenaustausch-Chromatographie | |
10/Packung | |
1 bar | |
500 mm | |
0,39cm3 |
0 bis 50 °C | |
Economy Säule | |
Typ I | |
20 mL | |
Borosilikatglas |