Learn More
Euro Protection™ Fleece Hat
Euro Protection™ Fleece Hat is constructed of thick, 300g/m2 polar fleece for warmth.
79.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mütze |
---|---|
Material | Polar-Fleece, 300 g/m2 |
Dicke | 300 gsm |
Enthält | Kordel zum Festziehen |
Beschreibung
- Constructed of 100% polyester polar fleece,300g/m2
- Includes black tightening cord for secure fit
Spezifikation
Mütze | |
Polar-Fleece, 300 g/m2 | |
300 gsm | |
Kordel zum Festziehen |