Learn More
Flavon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10056403
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 525-82-6
Summenformel C15H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
InChI-Schlüssel VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym flavone, 2-phenylchromone, 2-phenyl-4h-chromen-4-one, 2-phenyl-4-chromone, 2-phenyl-4-benzopyron, 2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-phenyl, asmacoril, chromocor, cromaril
PubChem CID 10680
ChEBI CHEBI:42491
IUPAC-Name 2-Phenylchromen-4-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=CC=CC=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavone
Schmelzpunkt 95.0°C to 98.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 17, 373
Merck Index 15, 4124
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Flavone