Learn More
Flavin-Adenin-Dinukleotiddinatriumsalsalzhydrat, 94 % (Trockengewicht), Wasser <10 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Flavin adenine dinucleotide (FAD) is used as a redox cofactor (electron carrier) by flavoproteins including succinate dehydrogenase (complex), α-ketoglutarate dehydrogenase, apoptosis-inducing factor 2 (AIF-M2, AMID), folate/FAD-dependent tRNA methyltransferases, and N-hydroxylating flavoprotein monooxygenases. FAD is a component of the pyruvate dehydrogenase complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Flavin-Adenin-Dinukleotid (FAD) wird als Redox-Cofaktor (Elektronentransporter) von Flavoproteinen verwendet, beispielsweise von Succinat-Dehydrogenase (Komplex), α-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Apoptose-Induktionsfaktor 2 (AIF-M2, AMID), Folat-/FAD-abhängigen tRNA-Methyltransferasen und N-Hydroxylase-Flavoprotein-Monooxygenasen. FAD ist ein Bestandteil des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Bei 4 °C kühl und trocken in einem a gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht), Wasser < 10 % |
Menge | 100 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml). |
Formelmasse | 829.52 |
Reinheit (%) | 94% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250532 | Analysenzertifikat | 17/04/2024 | A14495.MC,A14495.ME |
10248223 | Analysenzertifikat | 04/10/2023 | A14495.MC,A14495.ME |
10239443 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A14495.MC,A14495.ME |
10237752 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A14495.MC,A14495.ME |
10164650 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14495.MC,A14495.ME |