Learn More
Flavin-Adenin-Dinucleotid-Dinatriumsalz, ≥95 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Beschreibung
Zellbiologie und -analyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Flavin-Adenin-Dinukleotid-Dinatriumsalz |
Farbe | Orange |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 95 % |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | Dinatrium; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]-[(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-4-oxido-2-oxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]-phosphat; Hydrat |
Formelmasse | 829.6 |
Physikalische Form | Fest |