Learn More
Flavin-Adenin-Dinucleotid-Dinatriumsalz, 100.5 %, 95-99%,  %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406942
Click to view available options
Menge:
100 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flavin-Adenin-Dinukleotid-Dinatriumsalz
CAS 146-14-5
Farbe Orange
Prozentgehaltsbereich 95 bis 99 %
Summenformel C27H33N9O15P2
MDL-Nummer MFCD00041835
Menge 100 mg
Synonym Flavin-Adenin-Dinukleotid, Adenin-Flavin-Dinukleotid, flavin-adenine dinucleotide, fad, flavitan, fademin, flanin f, unii-zc44yti8kk, flamitajin b, adenine-flavin dinucleotide
InChI-Schlüssel VWWQXMAJTJZDQX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1=C(C)C=C2N(CC(O)C(O)C(O)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-dimethyl-2,4-dioxobenzo[g]pteridin-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl]-hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 785.56
PubChem CID 643975
ChEBI CHEBI:16238
Formelmasse 829.6
Reinheit (%) 100.5 %
Physikalische Form Pulver