Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Rot
Violett
Aufnahmevermögen:
144 x 0.2 ml Röhrchen
16 (50 ml Röhrchen)
25 (5 ml Röhrchen)
36 (15 ml Röhrchen)
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen)
81 x 0.5 ml Röhrchen
Röhrchen-Array:
12 x 12
12 x 12
4 x 4
4 x 4
5 x 5
5 x 5
6 x 6
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Abmessungen (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen
- Haltbarer als Pappkisten
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Verringert deutlich das Schimmelrisiko
- Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
- Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80°C
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Lid |
| Farbe | Rot |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteck |
| Typ | Gefrierschrank |
| Aufnahmevermögen | 81 x 0.5 ml Röhrchen |
| Enthält | Deckel und Trennwände |
| Menge | 10/Packung |
| Röhrchen-Array | 9 x 9 |
| Abmessungen (L x B x H) | 133 x 130 x 42 mm |
| Mehr anzeigen |