Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
Marke: Fisherbrand™ HS120390
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen
- Haltbarer als Pappkisten
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Verringert deutlich das Schimmelrisiko
- Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
- Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80 °C
Spezifikation
Lid | |
Wellpolypropylen | |
Gefrierschrank | |
Deckel und Trennwände | |
5 x 5 | |
133 mm | |
75 mm | |
0.99 kg |
Violett | |
Square | |
25 x 5 ml Röhrchen | |
10/Packung | |
133 x 133 x 75 mm | |
133 mm | |
22.6 mm |