Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.40000kg
Beschreibung
- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen
- Haltbarer als Pappkisten
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Verringert deutlich das Schimmelrisiko
- Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
- Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80 °C
Spezifikation
Lid | |
Wellpolypropylen | |
Gefrierschrank | |
Deckel und Trennwände | |
4 x 4 | |
145 mm | |
120 mm | |
1.4 kg |
Violett | |
Rectangle | |
16 x 50 ml Röhrchen | |
10/Packung | |
145 x 147 x 120 mm | |
147 mm | |
31.6 mm |