Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Artikelnummer. 15336538 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Rot
Violett
Aufnahmevermögen:
144 x 0.2 ml Röhrchen
16 (50 ml Röhrchen)
25 (5 ml Röhrchen)
36 (15 ml Röhrchen)
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen)
81 x 0.5 ml Röhrchen
Röhrchen-Array:
12 x 12
12 x 12
4 x 4
4 x 4
5 x 5
5 x 5
6 x 6
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Abmessungen (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15336538
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
  • Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
  • Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
  • Leicht zusammenbaubar
  • Aus Wellpolypropylen
  • Haltbarer als Pappkisten
  • Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
  • Verringert deutlich das Schimmelrisiko
  • Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
  • Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80°C
Spezifikation
Verschlusstyp Deckel
Farbe Blau
Material Polypropylen
Form Quadratisch
Typ Gefrierschrank
Aufnahmevermögen 25 (5 ml Röhrchen)
Enthält Deckel und Unterteilungen
Menge 10/Packung
Röhrchen-Array 5 x 5
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 75 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 75 mm
Durchmesser (metrisch) Well 22,6 mm
Gewicht (metrisch) 0,99 kg