Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57000kg
Beschreibung
- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen
- Haltbarer als Pappkisten
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Verringert deutlich das Schimmelrisiko
- Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
- Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80 °C
Spezifikation
Lid | |
Wellpolypropylen | |
Gefrierschrank | |
Deckel und Trennwände | |
12 x 12 | |
133 mm | |
30 mm | |
0.57 kg |
Rot | |
Rectangle | |
144 x 0.2 ml Röhrchen | |
10/Packung | |
133 x 130 x 30 mm | |
130 mm | |
7.9 mm |