Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
Marke: Fisherbrand™ HS120387
84.75 EUR gültig bis 2024-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21754" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
- Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
- Leicht zusammenbaubar
- Aus Wellpolypropylen
- Haltbarer als Pappkisten
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Verringert deutlich das Schimmelrisiko
- Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
- Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80 °C
Spezifikation
Deckel | |
Polypropylen | |
Gefrierschachtel | |
Deckel und Unterteilungen | |
5 x 5 | |
133 mm | |
75 mm | |
1,105 kg |
Naturfarben | |
Quadratisch | |
25 (5 ml Röhrchen) | |
10/Packung | |
133 x 133 x 75 mm | |
133 mm | |
22,6 mm |