Learn More
Fisherbrand™ Flatpack Kühlschrankbehälter
Artikelnummer. 15316538 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Rot
Violett
Aufnahmevermögen:
144 x 0.2 ml Röhrchen
16 (50 ml Röhrchen)
25 (5 ml Röhrchen)
36 (15 ml Röhrchen)
81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen)
81 x 0.5 ml Röhrchen
Röhrchen-Array:
12 x 12
12 x 12
4 x 4
4 x 4
5 x 5
5 x 5
6 x 6
6 x 6
9 x 9
9 x 9
Abmessungen (L x B x H):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
145 x 147 x 120 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15316538
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Längere Lebensdauer und geringeres Schimmelbildungsrisiko als bei Alternativen aus Pappe. Fisherbrand™ Flatpack Kühlboxen lassen sich problemlos mehrfach einfrieren und auftauen.
  • Kryoboxen sind zusammenfaltbar, wodurch kein Stapeln mehr notwendig ist und weniger Platz bei der Aufbewahrung benötigt wird
  • Boxen passen in standardmäßigeTiefkühlgestelle
  • Leicht zusammenbaubar
  • Aus Wellpolypropylen
  • Haltbarer als Pappkisten
  • Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
  • Verringert deutlich das Schimmelrisiko
  • Trenner im Lieferumfang der Kisten enthalten
  • Aufbewahrung bei Temperaturen von bis zu -80°C
Spezifikation
Verschlusstyp Lid
Farbe Violett
Material Polypropylen
Form Square
Typ Gefrierschrank
Aufnahmevermögen 81 (1,5 bis 2 ml-Röhrchen)
Enthält Lid and Dividers
Menge 10 Pack
Röhrchen-Array 9 x 9
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 51 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 51 mm
Durchmesser (metrisch) Well 12 mm
Gewicht (metrisch) 1.03 kg