Learn More
BTX™ Flat Tweezertrode Platinum
Artikelnummer. 15721098
Click to view available options
Autoklavierbar:
Nicht autoklavierbar
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15721098
Marke: BTX™ 450524
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Flat Tweezertrode Platinum is a reusable non-invasive, tweezer-style electrodes for drug or gene delivery in animal tissues.
Applications:
  • In vivo applications
  • In utero and ex-vivo gene transfection
  • Eletroporation therapy
  • Electropchemotherapy
  • Transdermal drug delivery
Compatability:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)
Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
Sterilität Non-sterile
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,04 in.
Durchmesser (metrisch) 1 mm