Learn More
Greiner Bio-One Mehrzweckbehälter aus Polystyrol mit flachem Boden und Metallschraubverschluss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
100 ml
100 ml
150 ml
250 ml
Sterilität:
Aseptisch
Beschriftung:
Etikettiert
Glatt
Ohne Beschriftung
Packungsgröße:
120 Stück
Beschreibung
- Schraubverschluss aus Metall
- Mit oder ohne beschriftbares Etikett
- Unter aseptischen Bedingungen in einer Reinraumumgebung der Klasse II hergestellt
- Für akademische und medizinische Zwecke universell einsetzbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mehrzweckbehälter |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Aseptisch |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Verschlussmaterial | Metall |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Durchmesser (metrisch) | 49 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für akademische und medizinische Zwecke |
| Beschriftung | Glatt |
| Länge (metrisch) | 80 mm |